Documentos clave
CRMUCPGO
Cloud Point Standard
IP 219; ASTM D 2500 / ISO 3015 (-5.8°C)
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 862,00
US$ 862,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 862,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 862,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
according to ASTM® 2500
according to ISO 3015
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
mixture
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cloud Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)