CRMSUKR
Sulfur in Kerosene
ASTM D 3227; ISO 3012 (5.18 mg/kg)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
matrix material
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)