CRM11288L
Listeria innocua NCTC 11288 Lenticule® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
disc (hydrosoluble)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
LENTICULE® discs are manufactured by Sigma-Aldrich under licence from Public Health England.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Millipore®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.