CCW4721
Coliforms Chromogenic Agar Plates
Solid, selective, and differential culture medium for the detection and enumeration of total coliform and E. coli in water samples by the membrane-filtration technique acc. to ISO, suitable for microbiology
Sinónimos:
CCA
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO 9308-1:2014
Nivel de calidad
Formulario
solid
caducidad
5 mo. (Expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composición
agar, 13.00 g/L
5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, 0.10 g/L
6-chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside, 0.10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
enzymatic digest of casein, 1.00 g/L
IPTG, 0.10 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
tryptophan, 1.00 g/L
yeast extract, 2.00 g/L
envase
box of 30 plates
condiciones de almacenamiento
(Store dry and tightly closed)
Parámetros
9 mL filling volume
placa diám.
55 mm
color
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
Descripción general
Aplicación
Componentes
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)