CCW4114
M-TGE
Liquid medium for enumeration of total bacteria by Membrane Filtration Methods, suitable for microbiology
Sinónimos:
Tryptone glucose extract broth
About This Item
Productos recomendados
cumplimiento norm.
FDA
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
9 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composición
D(+)-glucose, 2.00 g/L
meat extract, 6.00 g/L
peptone from casein, 10.00 g/L
envase
box of 50 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
2 mL filling volume
capacidad
2 mL
tubo volumen
3 mL
color
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
heterotrophic bacteria
Descripción general
Aplicación
Componentes
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)