C9651
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
≥95%
Sinónimos:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
mp
130 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?