Merck
C5070
Sigma-Aldrich
CHAPS hidratado
BioXtra, ≥98% (TLC)
Sinónimos:
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamonio]-1-propanosulfonato hydrate, CHAPS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H58N2O7S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
614.88 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
description
zwitterionic
Quality Level
product line
BioXtra
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
impurities
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
<0.04% DMF
ign. residue
≤0.1%
mp
157 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
EL CHAPS es un detergente sulfobetaína dipolar no desnaturalizante. Es suave y solubiliza las proteínas y los receptores de la membrana. Es útil para romper las interacciones proteína-proteína. Es un derivado de las sales biliares naturales. Tiene un bajo peso molecular micelar (6 150) y una elevada concentración micelar crítica (6 - 10 mM) que permite su extracción de las muestras mediante diálisis.
Application
  • Se ha utilizado detergente CHAPS 10mM en el proceso de cromatografía de intercambio iónico para mejorar la purificación.
  • 0,5 p/v de CHAPS es un componente del tampón de elevada concentración salina en la purificación de proteínas junto con HEPES, NaCl y EDTA.
  • El tampón HEPES se ha utilizado como tampón de lisis en la inmunoprecipitación, enriquecido con CHAPS al 1 %.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Yahya Homsi et al.
FEBS open bio, 7(2), 274-283 (2017-02-09)
Tetraspanins are cell membrane-scaffolding proteins interacting with one another and a repertoire of interaction partners. Through these interactions, they form extended molecular networks as tetraspanin webs or tetraspanin-enriched microdomains. Microscopic data suggest that these networks contain tetraspanin clusters, with poor
Arabidopsis thaliana IRX 10 and two related proteins from psyllium and P hyscomitrella patens are xylan xylosyltransferases.
Jensen JK, et al.
The Plant Journal, 80(2), 207-215 (2014)
The specificity of homomeric clustering of CD81 is mediated by its d-loop.
Homsi Y and Lang T
FEBS Open Bio, 7(2), 274-283 (2017)
Jacqueline M Leung et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 8-8 (2020-03-01)
TgDCX is a doublecortin-domain protein associated with the conoid fibers, a set of strongly curved non-tubular tubulin-polymers in Toxoplasma. TgDCX deletion impairs conoid structure and parasite invasion. TgDCX contains two tubulin-binding domains: a partial P25α and the DCX/doublecortin domain. Orthologues
S R Hough et al.
Journal of andrology, 18(5), 540-548 (1997-12-31)
Platelet-activating factor (PAF) is a potent lipid mediator that is inactivated by platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH). Platelet-activating factor bioactivity has been detected in bovine sperm phospholipids and PAF-AH activity is extraordinarily high in bovine seminal plasma. The purpose of this