S7705
Tampón de lisis TRAPeze™1X CHAPS
1X CHAPS Lysis Buffer is a component of the gel-and ELISA-based TRAPeze Telomerase Detection Kits & is used in the extraction step of the procedure.
Sinónimos:
Tampón para lisis CHAPS
General description
El tampón de lisis 1X CHAPS es un componente de los kits de detección de la telomerasa TRAPeze en gel y ELISA, y se utiliza en la etapa de extracción del procedimiento.
Utilizado para complementar el kit TRAPEZE cuando muestras más grandes de tejido requieren más tampón de lisis 1X CHAPS para una lisis celular eficaz. Amplía las capacidades de los kits al permitir el análisis de muestras de tejido más grandes.
Application
El tampón de lisis TRAPeze™1X CHAPS se ha utilizado:
- para extraer proteínas totales de células HEK293 en el estudio cuantitativo de actividad de la telomerasa (Q-TRAP)
- para homogeneizar tejidos auriculares de ratón para análisis de inmunotransferencias Western
- en el análisis de expresión de la telomerasa de líneas celulares para resuspender las células y determinar la concentración de proteínas
Storage and Stability
Conservar a 4°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Mutation research, 729(1-2), 90-99 (2011-10-25)
In the present study the possible involvement of telomeres in chromosomal instability of breast tumors and cell lines from BRCA2 mutation carriers was examined. Breast tumors from BRCA2 mutation carriers showed significantly higher frequency of chromosome end-to-end fusions (CEFs) than
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1867(5), 166088-166088 (2021-01-31)
Point mutation in alcohol dehydrogenase 2 (ALDH2), ALDH2*2 results in decreased catalytic enzyme activity and has been found to be associated with different human pathologies. Whether ALDH2*2 would induce cardiac remodeling and increase the attack of atrial fibrillation (AF) remains
Molecular oncology, 15(7), 1818-1834 (2021-03-14)
Telomerase reverse transcriptase (TERT) maintains telomere homeostasis, thus ensuring chromosome stability and cell proliferation. In addition, several telomere-independent functions of human TERT have been described. In this study, we report that TERT binds directly to the TCF binding elements located