C3210
Calcium sulfate dihydrate
BioXtra, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
product line
BioXtra
assay
≥98.0%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: calcium
impurities
≤0.005% P
≤0.02% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?