Merck
C1176
Millipore
Corn meal agar
microbiology tested, NutriSelect® Basic
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
idoneidad
microbiology tested
Brucella spp.
Candida spp.
molds
yeasts
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Aplicación
Recommended for enrichment, isolation and cultivation of Brucella species.
Nota de preparación
Solve 17.0 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1