BP887
Diamorphine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Heroin hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
morphine
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H]1(C2[C@H]3[C@@]4(C(Oc5c4c(ccc5OC(=O)C)C2)[C@H](C=C3)OC(=O)C)CC1)C
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15?,17-,20?,21-;/m0./s1
Clave InChI
FZJYQGFGNHGSFX-FHKBNOCESA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)