Documentos clave
BCR685
Skim milk powder
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 386,00
US$ 386,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 386,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 386,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR685
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)