Documentos clave
BCR579
Coastal sea water (Hg)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 443,00
US$ 443,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 443,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 443,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR579
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)