Documentos clave
17112
Millipore
A1 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 177,00
US$ 177,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 177,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
US$ 177,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
lactose, 5 g/L
polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L
salicin, 0.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
6.9±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Aplicación
For detecting fecal coliforms in water samples, waste water, sea water and foods by a MPN method.
Nota de preparación
Suspend 31.5 g in 1 litre distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Distribute 10 ml amounts into tubes containing inverted Durham′s tubes. Sterilize by autoclaving at 121°C for 10 minutes.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.