Documentos clave
BCR467
Rice flour (amylose, high level)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 330,00
US$ 330,00
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 330,00
About This Item
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 330,00
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR467
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3