Documentos clave
BCR276
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, cylinder (small, 0.2 g)
Sinónimos:
Zirconium tin alloy
Seleccione un Tamaño
20 G
US$ 562,00
US$ 562,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 G
US$ 562,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 562,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
cylinder (small, 0.2 g)
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR276
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)