Documentos clave
BCR121
Wholemeal flour (vitamins)
BCR®, certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR121
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Thiamine (Vitamin B1), Vitamin B6 (total pyridoxine), Folate (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)