B8026
Bromophenol Blue sodium salt
For molecular biology, powder
Sinónimos:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Bromophenol Blue sodium salt, for molecular biology, suitable for electrophoresis
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
electrophoresis: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
ε (coeficiente de extinción)
≥150000 at 597-603 nm in H2O
≥17000 at 250-256 nm in H2O
≥23000 at 306-312 nm in H2O
idoneidad
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Clave InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)