ARK2214
Nitric acid
9.5 % (w/w) in water
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido nítrico solution, 9.5 % (w/w) in water
Quality Level
concentration
9.5 % (w/w) in water
storage temp.
room temp
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)