Documentos clave
ARK2180
SAFC
Belapectin (GR-MD-02)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Belapectin (GR-MD-02)
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
12352202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)