Merck
ARK2046
SAFC
Lofepramine hydrochloride
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28Cl2N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
455.42
MDL number:
UNSPSC Code:
51292923
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
SMILES string
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
InChI key
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)