Documentos clave
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
EP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Doxylamine Succinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O · C4H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
388.46
MDL number:
UNSPSC Code:
51313431
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
EP
USP
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+H](CCOC(C)(c2ncccc2)c1ccccc1)(C)C.[O-]C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)