Merck
A0223
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester
≥80% purity (HPLC), solid
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 1.270,00
US$ 1.270,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 1.270,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 1.270,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester,
Ensayo
≥80% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
586.68
color
white
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)NC(=O)CCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C31H42N2O9/c1-29-11-9-19(32-24(35)5-8-27(38)42-33-25(36)6-7-26(33)37)14-18(29)3-4-21-22(29)15-23(34)30(2)20(10-12-31(21,30)40)17-13-28(39)41-16-17/h13,18-23,34,40H,3-12,14-16H2,1-2H3,(H,32,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23-,29+,30+,31+/m1/s1
Clave InChI
AVQGRLJRQILBRQ-ZCIIQETRSA-N
Aplicación
Amine-reactive haptenylation reagent. This succinimidyl ester derivative of digoxigenin has been shown to inhibit the Na+/K+- ATPase by binding to the cardiac steroid receptor site.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)