Merck
99408
Supelco
Chloride ionophore I - cocktail A
Selectophore
Seleccione un Tamaño
0.1 ML
US$ 309,00
US$ 309,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.1 ML
US$ 309,00
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
US$ 309,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Chloride ionophore, 5.0 wt. % (24897)
1-Decanol, 4.0 wt. % (30608)
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % (87255)
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Envase
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lourdes Rubio et al.
Frontiers in plant science, 11, 955-955 (2020-07-17)
The concentration of CO2 in the atmosphere has increased over the past 200 years and is expected to continue rising in the next 50 years at a rate of 3 ppm·year-1. This increase has led to a decrease in seawater