Merck
96153
Supelco
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
reference material
Sinónimos:
BPFE, 4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
About This Item
Fórmula lineal:
(ClC6H4)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
287.16
Beilstein:
2052955
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clave InChI
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)