95054
Azelaic acid
analytical standard
Sinónimos:
Nonanedioic acid
Seleccione un Tamaño
US$ 107,00
Disponible para envío el01 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 107,00
Disponible para envío el01 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.5 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
106-112 °C
109-111 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Tobacco using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[2]
- Topical preparations using reversed-phase liquid chromatographic (LC) with UV-Vis detection.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?