Merck
94901
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
technical, ≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Beilstein:
2041641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grado
technical
Ensayo
≥95.0% (GC)
bp
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
64-66 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
Clave InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)