Merck
739294
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride
technical grade
Sinónimos:
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 474,00
500 MG
US$ 785,00
US$ 474,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 474,00
500 MG
US$ 785,00
About This Item
Fórmula lineal:
C3H10ClNS
Número de CAS:
Peso molecular:
127.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 474,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
80-85 °C
cadena SMILES
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
Clave InChI
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride (APT) is an aminoalkylthiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) of amine terminated alkanethiol. It can be used to form a spacer layer that provides a gap between the metal surface and nanoparticles.[1][2]
Aplicación
APT can be used to form a plasmonic tunneling gap through coulomb blockage which can be potentially used in high-speed switching devices.[3][4][5] It can also form a SAM on gold nanorods(AuNR) for controlled spacing and photon absorption in photovoltaic and other photo-sensors based devices.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Large scale solution assembly of quantum dot-gold nanorod architectures with plasmon enhanced fluorescence
Nepal D, et al.
ACS Nano, 7(10), 9064-9074 (2013)
Switchable Metal-Insulator Phase Transition Metamaterials
Hajisalem G, et al.
Nano Letters, 17(5), 2940-2944 (2017)
Potential High-Speed Switching Nano-Device with Sub-Nanometer Gaps
2018 IEEE 13th Nanotechnology Materials & Devices Conference, 22(8), 1-4 (2018)
Coulomb Blockade Plasmonic Switch.
Xiang D, et al.
Nano Letters, 17(4), 2584-2588 (2017)
Effect of surface roughness on self-assembled monolayer plasmonic ruler in nonlocal regime.
Hajisalem G, et al.
Optics Express, 22(8), 9604-9610 (2014)
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.