Merck
94560
Supelco
Methyl valerate
analytical standard
Sinónimos:
Methyl pentanoate
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 85,90
5 ML
US$ 125,00
US$ 85,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 85,90
5 ML
US$ 125,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1741905
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 85,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.8% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
n20/D 1.398
bp
128 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl valerate is a methyl ester, which may find application as a surrogate component in the production of biodiesel.[1]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Experiments and modeling of the autoignition of methyl pentanoate at low to intermediate temperatures and elevated pressures in a rapid compression machine
Weber.WB, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 212, 479-486 (2018)