148997
Methyl valerate
99%
Sinónimos:
Methyl pentanoate
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?