Documentos clave
94490
Supelco
δ-Octalactone, mixture of isomers
analytical standard
Sinónimos:
6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 109,00
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 109,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.452-1.458
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O1C(CCCC1=O)CCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)