Merck
W361305
Sigma-Aldrich
ε-Decalactone
≥99%
Sinónimos:
7-Butyl-2-oxepanone
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 99,50
100 G
US$ 129,00
1 KG
US$ 729,00
US$ 99,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 99,50
100 G
US$ 129,00
1 KG
US$ 729,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número de FEMA:
3613
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.029
NACRES:
NA.21
US$ 99,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
117 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
coconut; creamy; sweet
cadena SMILES
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M Furukawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 199(1), 41-45 (1994-02-28)
Lipase from Pseudomonas cepacia was modified with 2,4-bis[O-methoxypoly(ethylene glycol)]-6-chloro-s-triazine, activated PEG2, to form PEG-lipase. The PEG-lipase is soluble and active in organic solvents. It catalyzes alcoholysis of racemic epsilon-decalactone with ethanol in 1,1,1-trichloroethane to form (R)-hydroxydecanoic acid ethyl ester. No
K Juni et al.
Critical reviews in therapeutic drug carrier systems, 3(3), 209-232 (1987-01-01)
Poly(hydroxy acids) so far have been examined for use in drug delivery in limited number, while the advantageous use of the polymers has been recognized due to their biodegradability and biocompatibility. Homo- and copolymers of lactic acid and glycolic acid