92842
Pyributicarb
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
O-3-tert-Butylphenyl 6-methoxy-2-pyridyl(methyl)thiocarbamate, O-[3-(1,1-Dimethylethyl)phenyl] N-(6-methoxy-2-pyridinyl)-N-methylcarbamothioate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
carbon content, 64.1-66.7%
nitrogen content, 8.3-8.7%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cccc(n1)N(C)C(=S)Oc2cccc(c2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H22N2O2S/c1-18(2,3)13-8-6-9-14(12-13)22-17(23)20(4)15-10-7-11-16(19-15)21-5/h6-12H,1-5H3
Clave InChI
VTRWMTJQBQJKQH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?