32820
Acibenzolar-S-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
S-Methyl-1,2,3-benzothiadiazole-7-carbothioate
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CSC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C8H6N2OS2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6-7(5)13-10-9-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Food samples by low-pressure gas chromatography and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LPGC-MS/MS and LC-MS/MS).[2]
- Tobacco samples by LC-MS/MS.[3]
Información legal
Opcional
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)