92277
Trimethylamine N-oxide dihydrate
purum, ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
TMANO
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
95-99 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
Clave InChI
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- C-H bond cleavage
- Oxidation reactions (oxidant)
- Decarbonylating agent for solvent-free reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?