Merck
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
Sinónimos:
Tetraacetyl methyl glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O10
Número de CAS:
Peso molecular:
362.33
MDL number:
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
InChI key
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)