Merck
901763
Sigma-Aldrich
PC biotin-azide
Sinónimos:
rel-1-[4-[[22-[(3aR,4R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-4,18-dioxo-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocos-1-yl]oxy]-5-methoxy-2-nitrophenyl]ethyl N-(3-azidopropyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H55N9O12S
Número de CAS:
Peso molecular:
825.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder or crystals
disponibilidad
available only in USA
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCOc2c(cc(c(c2)[N+](=O)[O-])C(OC(=O)NCCCN=[N+]=[N-])C)OC
Clave InChI
PTNZFIYMARMNDM-MJUSKHNJSA-N
Aplicación
PC biotin-azide is an azide-activated photoclevable biotin probe that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide group through a spacer arm containing a photocleavable moiety. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low-intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)