Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 344,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H34N6O5
Número CAS:
Peso molecular:
414.50
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
MDL number:
US$ 344,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
paste
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1C
InChI
1S/C18H34N6O5/c1-15-16(23-18(26)22-15)5-3-2-4-6-17(25)20-7-9-27-11-13-29-14-12-28-10-8-21-24-19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t15-,16+/m1/s1
InChI key
JIQVKRRASYKCEL-CVEARBPZSA-N
Application
Desthiobiotin is a single-ring, sulfur-free analog of biotin that binds to streptavidin with nearly equal specificity but less affinity than biotin (Kd = 1011 vs. 1015 M, respectively). Consequently, desthiobiotinylated proteins can be eluted readily and specifically from streptavidin affinity resin using mild conditions based on competitive displacement with free biotin. For pull-down experiments with biological samples, this soft-release characteristic of desthiobiotin also helps to minimize co-purification of endogenous biotinylated molecules, which remain bound to streptavidin upon elution of the target protein complexes with free biotin.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form paste | form solid | form solid or viscous liquid | form solid or viscous liquid |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?