Merck
900642
Sigma-Aldrich
Alcohol etílico puro
≥99.5%, ZerO2®, 200 proof, anhydrous
Sinónimos:
Alcohol absoluto, Etanol, etanol no desnaturalizado
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
Nombre del producto
Alcohol etílico puro, 200 proof, anhydrous, ZerO2®, ≥99.5%
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
calidad
anhydrous
lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentración
200 proof
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.005% water
water
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Información legal
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yihua Chen et al.
Nature communications, 10(1), 1112-1112 (2019-03-09)
Further minimizing the defect state density in the semiconducting absorber is vital to boost the power conversion efficiency of solar cells approaching Shockley-Queisser limit. However, it lacks a general strategy to control the precursor chemistry for defects density reduction in