900639
1-Butanol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinónimos:
1-Butanol ZerO2®, Degassed and low oxygen 1-butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
Productos recomendados
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
5.5 mmHg
Ensayo
99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
649 °F
calidad
anhydrous
lim. expl.
11.2 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.005% water
water
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
densidad
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)