Merck
89531
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxychloride - hydrochloric acid solution
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
About This Item
Fórmula lineal:
TiOCl2 · (HCl)x
Número de CAS:
Peso molecular:
134.77 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
densidad
1.58 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
Cl.Cl[Ti](Cl)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)