Merck
86880
Sigma-Aldrich
Hidróxido de tetrabutilamonio solution
technical, ~40% in H2O (~1.5 M)
Sinónimos:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Número de CAS:
Peso molecular:
259.47
Beilstein:
3571228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
~40% in H2O (~1.5 M)
impurezas
≤3% halides (as bromide)
densidad
0.995 g/cm3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
cadena SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
El producto es una disolución de hidróxido de tetrabutilamonio al ~40 % en H2O. El hidróxido de tetrabutilamonio se ha sintetizado a partir del yoduro de tetrabutilamonio.[1] El TBAOH disuelto en alcohol isopropílico anhidro se utiliza ampliamente como valorante para los ácidos débiles.[2]
Aplicación
La disolución de hidróxido de tetrabutilamonio (TBAOH) puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Para la disolución de celulosa al 10p % en condiciones de temperatura ambiente.[3]
  • Como catalizador durante la síntesis de 1,2,4-oxadiazoles.[4]
  • Preparación de sales de TBAOH de ácidos grasos.[5]
Precaución
Puede cristalizar; puede redisolverse al calentarse a 40 °C.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrabutylammonium hydroxide as titrant in nonaqueous media.
Harlow GA, et al.
Analytical Chemistry, 28(5), 787-791 (1956)
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
Foaming and emulsifying properties of fatty acids neutralized by tetrabutylammonium hydroxide.
Fameau AL, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 403, 87-95 (2012)
Questions
  1. What's the major difference between Cat No. 86880 & 86854 of Tetrabutylammonium hydroxide Solution 40% in water, as this is needed for analysis of Cefixime USP
    1 answer
    1. Product 86854 is qualified for use in ion chromatography and has more stringent specifications for trace ions and impurities. The 86880 is for general use and has not been tested for sensitive applications such as chromatography. Please see the links below to review the sample Certificate of Analysis for each product:
      86880 Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/86880-BULKBCCJ8688.pdf
      86854 Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/86854-BULKBCCJ7431.pdf