Documentos clave
86321
Supelco
Calibrator 0,0 for FOS (Food-Oil-Sensor)
86.5% isopropyl myristate basis, 13.5% heptadecane basis
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.21
Ensayo
13.5% heptadecane basis
86.5% isopropyl myristate basis
Formulario
liquid
aplicaciones
food and beverages
general analytical
Aplicación
Standard for quality control of frying oils
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)