85766
m-Endo Agar LES
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Membrane Endo Agar LES
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
casein hydrolysate, 3.7 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L
lactose, 9.4 g/L
pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L
peptone from meat, 3.7 g/L
potassium hydrogen phosphate, 1 g/L
sodium chloride, 3.7 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L
sodium sulfite, 1.6 g/L
tryptose, 7.5 g/L
yeast extract, 1.2 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2±25 °C
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for coliforms
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.