17194
Park and Sanders Selective Supplement II
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
Seleccione un Tamaño
US$ 215,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 215,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 5 vials
color
white
aplicaciones
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Campylobacter spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Componentes
Cefoperazone 32 mg; Cycloheximide 100 mg
Almacenamiento y estabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.