81942
Propionic anhydride
purum, ≥96.0% (NT)
Sinónimos:
Propanoic anhydride
Productos recomendados
densidad de vapor
4.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 57.7 °C)
grado
purum
Ensayo
≥96.0% (NT)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
545 °F
lim. expl.
11.9 %
índice de refracción
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.404
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubilidad
H2O: decomposes (when in contact with water)
densidad
1.010 g/mL at 20 °C
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadena SMILES
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As an esterifying reagent in the modification of cassava starch by acylation reaction.[1]
- As a reactant along with anisole in the synthesis of 4-methoxypropiophenone using various solid acid catalysts via Friedel−Crafts acylation reaction.[2]
- As a reagent in the synthesis of cyanohydrin esters by treating KCN with aldehyde in presence of bimetallic titanium(salen) complex catalyst.[3]
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?