Merck
797995
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.12
Beilstein:
118515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.1 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
temp. de autoignición
1058 °F
lim. expl.
10.4 %
residuo de ign.
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
grupo funcional
anhydride
ester
cadena SMILES
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
Clave InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.