78052
Phenylalanine Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 12 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1 g/L
DL-phenylalanine, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
Providencia spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?