Merck
76771
Supelco
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 183,00
US$ 183,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 183,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H45NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
423.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NB.21
US$ 183,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (LC/MS)
optical activity
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
InChI key
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1