Merck
30172
Supelco
Arachidonyl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
C20:4(n-6) carnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-oxo-5,8,11,14-eicosatetraen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Arachidonoylcarnitine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 243,00
US$ 243,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 243,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H45NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
447.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
US$ 243,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (LC/MS)
actividad óptica
[α]/D -13±3°, c = 0.1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H]
Descripción general
Arachidonyl-L-carnitine belongs to the class of long-chain acylcarnitines,[1] a wide range of metabolites, derived from their cognate acyl-CoAs. They serve as good biomarkers for perturbations of a multitude of distinct metabolic pathways.[2]
Aplicación
Arachidonyl-L-carnitine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in cultured cells using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC–ESI-MS/MS).[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Presence of arachidonoyl-carnitine is associated with adverse cardiometabolic responses in hypertensive patients treated with atenolol
Weng L, et al.
Metabolomics, 12(10), 160-160 (2010)
A new LC?ESI-MS/MS method to measure long-chain acylcarnitine levels in cultured cells
Jauregui O, et al.
Analytica Chimica Acta, 599(1), 1-6 (2007)